Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat, N.A. 0,95, 40×, 0,15 mm
Katalog # ECHLRMAG9402
Leverandør: DISCOVER ECHO
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
- Forstørrelse:40×
- Beskrivelse:Plan apochromat, N.A. 0,95
- Seq:03
- Arbejdsafstand:0,15 mm