Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat, N.A. 0,95, 40×, 0,15 mm
Katalog # ECHLRMAG9402
Leverandør:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Katalog # ECHLRMAG9402
Leverandør:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat, N.A. 0,95, 40×, 0,15 mm
Price
kr17,610.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Forstørrelse:
    40×
  • Beskrivelse:
    Plan apochromat, N.A. 0,95
  • Seq:
    03
  • Arbejdsafstand:
    0,15 mm