Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat, N.A. 0,13, 4×, 16,6 mm
Katalog # ECHLRMAG9042
Leverandør: DISCOVER ECHO
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Forstørrelse:4×
- Beskrivelse:Plan apochromat, N.A. 0,13
- Seq:28
- Arbejdsafstand:16,6 mm