Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat, N.A. 0,13, 4×, 16,6 mm
Katalog # ECHLRMAG9042
Leverandør:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Katalog # ECHLRMAG9042
Leverandør:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan apochromat, N.A. 0,13, 4×, 16,6 mm
Price
kr6,140.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Forstørrelse:
  • Beskrivelse:
    Plan apochromat, N.A. 0,13
  • Seq:
    28
  • Arbejdsafstand:
    16,6 mm