Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat, N.A. 0,65, 40×, 0,4 mm
Katalog # ECHLRMAG0402
Leverandør: DISCOVER ECHO
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
- Forstørrelse:40×
- Beskrivelse:Plan achromat, N.A. 0,65
- Seq:09
- Arbejdsafstand:0,4 mm