Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat, N.A. 0,65, 40×, 0,4 mm
Katalog # ECHLRMAG0402
Leverandør:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Katalog # ECHLRMAG0402
Leverandør:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat, N.A. 0,65, 40×, 0,4 mm
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Forstørrelse:
    40×
  • Beskrivelse:
    Plan achromat, N.A. 0,65
  • Seq:
    09
  • Arbejdsafstand:
    0,4 mm