Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat, N.A. 0,4, 20×, 1,6 mm
Katalog # ECHLRMAG0202
Leverandør:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Katalog # ECHLRMAG0202
Leverandør:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat, N.A. 0,4, 20×, 1,6 mm
Price
1.990,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Forstørrelse:
    20×
  • Beskrivelse:
    Plan achromat, N.A. 0,4
  • Seq:
    16
  • Arbejdsafstand:
    1,6 mm