Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat phase, N.A. 0,4, 20×, 7,9 mm
Katalog # ECHLRMAG0213
Leverandør:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Katalog # ECHLRMAG0213
Leverandør:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
Plan achromat phase, N.A. 0,4, 20×, 7,9 mm
Price
5.280,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Specifikationer
  • Forstørrelse:
    20×
  • Beskrivelse:
    Plan achromat phase, N.A. 0,4
  • Seq:
    23
  • Arbejdsafstand:
    7,9 mm