Seals for threaded connection caps, BOLA
Hole Ø 26 mm, GL 45, 42 mm
BOHLH975-34
Silikone med PTFE skiver.
- Temperaturresistent fra −200 til +250 °C
- God kemisk resistens
- Nem betjening
Til gevindlåg med hul og GL-gevind.
- Gevind:GL 45
- Rør udv. Ø:42 mm
- Beskrivelse:Hole Ø 26 mm
- Seq:13