Seals for threaded connection caps, BOLA
Hole Ø 14 mm, GL 32, 29 mm
Katalog # BOHLH975-26
Leverandør: Bohlender
Gå til:
Product Details & Documents
Silikone med PTFE skiver.
- Temperaturresistent fra −200 til +250 °C
- God kemisk resistens
- Nem betjening
Til gevindlåg med hul og GL-gevind.
Specifikationer
- Gevind:GL 32
- Rør udv. Ø:29 mm
- Beskrivelse:Hole Ø 14 mm
- Seq:10