Orders LinkContactUsLinkComponent
Seals for threaded connection caps, BOLA
Seals for threaded connection caps, BOLA
Hole Ø 10 mm, GL 25, 22 mm
Katalog # BOHLH975-14
Leverandør:   Bohlender
Seals for threaded connection caps, BOLA
Katalog # BOHLH975-14
Leverandør:  Bohlender
Seals for threaded connection caps, BOLA
Seals for threaded connection caps, BOLA
Hole Ø 10 mm, GL 25, 22 mm
Price
392,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Silikone med PTFE skiver.
  • Temperaturresistent fra −200 til +250 °C
  • God kemisk resistens
  • Nem betjening
Til gevindlåg med hul og GL-gevind.
Specifikationer
  • Gevind:
    GL 25
  • Rør udv. Ø:
    22 mm
  • Beskrivelse:
    Hole Ø 10 mm
  • Seq:
    06