Seals for threaded connection caps, BOLA
Hole Ø 8 mm, GL 18, 16 mm
BOHLH975-06
Silikone med PTFE skiver.
- Temperaturresistent fra −200 til +250 °C
- God kemisk resistens
- Nem betjening
Til gevindlåg med hul og GL-gevind.
- Gevind:GL 18
- Rør udv. Ø:16 mm
- Beskrivelse:Hole Ø 8 mm
- Seq:03