Orders LinkContactUsLinkComponent
Seals for threaded connection caps, BOLA
Hole Ø 6 mm, GL 18, 16 mm
Catalog # BOHLH975-04
Supplier:   Bohlender
Seals for threaded connection caps, BOLA
Catalog # BOHLH975-04
Supplier:  Bohlender
Seals for threaded connection caps, BOLA
Seals for threaded connection caps, BOLA
Hole Ø 6 mm, GL 18, 16 mm
Price
369,00 kr
Log in for availability
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Silikone med PTFE skiver.
  • Temperaturresistent fra −200 til +250 °C
  • God kemisk resistens
  • Nem betjening
Til gevindlåg med hul og GL-gevind.
Specifications
  • Gevind:
    GL 18
  • Rør udv. Ø:
    16 mm
  • Beskrivelse:
    Hole Ø 6 mm
  • Seq:
    02