Seals for threaded connection caps, BOLA
Hole Ø 6 mm, GL 18, 16 mm
Catalog # BOHLH975-04
Supplier: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
Silikone med PTFE skiver.
- Temperaturresistent fra −200 til +250 °C
- God kemisk resistens
- Nem betjening
Til gevindlåg med hul og GL-gevind.
Specifications
- Gevind:GL 18
- Rør udv. Ø:16 mm
- Beskrivelse:Hole Ø 6 mm
- Seq:02