Orders LinkContactUsLinkComponent
Børste, lige, Assistent®
Børste, lige, Assistent®
65 mm, 11 mm, 300 mm
Catalog # HECH91120000021
Børste, lige, Assistent®
Catalog # HECH91120000021
Børste, lige, Assistent®
Børste, lige, Assistent®
65 mm, 11 mm, 300 mm
Price
1.570,00 kr
Log in for availability
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
Specifications
  • Børstehoved Ø:
    11 mm
  • Seq:
    01
  • Samlet længde:
    300 mm
  • Børstehovedets længde:
    65 mm