Børste, lige, med kvast, Assistent®
Horse hair, 140 mm, 100 mm, Wire, 500 mm
HECH91120000020
Straight horsehair brushes with galvanized iron thread handle.
- Børstemateriale:Horse hair
- Børstehoved Ø:100 mm
- Handle material:Wire
- Seq:02
- Samlet længde:500 mm
- Børstehovedets længde:140 mm