Børste, lige, med kvast, Assistent®
Horse hair, 160 mm, 80 mm, Wire, 600 mm
Katalog # HECH91120000019
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Børste, lige, med kvast, Assistent®
Katalog # HECH91120000019
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå til:
Product Details & Documents
Straight horsehair brushes with galvanized iron thread handle.
Specifikationer
- Børstemateriale:Horse hair
- Børstehoved Ø:80 mm
- Handle material:Wire
- Seq:04
- Samlet længde:600 mm
- Børstehovedets længde:160 mm