Børste, lige, med kvast, Assistent®
Horse hair, 150 mm, 55 mm, Wire, 500 mm
Katalog # HECH91120000018
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Børste, lige, med kvast, Assistent®
Katalog # HECH91120000018
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå til:
Product Details & Documents
Straight horsehair brushes with galvanized iron thread handle.
Specifikationer
- Børstemateriale:Horse hair
- Børstehoved Ø:55 mm
- Handle material:Wire
- Seq:03
- Samlet længde:500 mm
- Børstehovedets længde:150 mm