Orders LinkContactUsLinkComponent
Børste, lige, med kvast, Assistent®
Børste, lige, med kvast, Assistent®
Horse hair, 150 mm, 55 mm, Wire, 500 mm
Katalog # HECH91120000018
Børste, lige, med kvast, Assistent®
Katalog # HECH91120000018
Børste, lige, med kvast, Assistent®
Børste, lige, med kvast, Assistent®
Horse hair, 150 mm, 55 mm, Wire, 500 mm
Price
1.530,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Straight horsehair brushes with galvanized iron thread handle.
Specifikationer
  • Børstemateriale:
    Horse hair
  • Børstehoved Ø:
    55 mm
  • Handle material:
    Wire
  • Seq:
    03
  • Samlet længde:
    500 mm
  • Børstehovedets længde:
    150 mm