Orders LinkContactUsLinkComponent
Børste, lige, med kvast, Assistent®
Børste, lige, med kvast, Assistent®
Horse hair, 140 mm, 40 mm, Wire, 450 mm
Katalog # HECH91120000017
Børste, lige, med kvast, Assistent®
Katalog # HECH91120000017
Børste, lige, med kvast, Assistent®
Børste, lige, med kvast, Assistent®
Horse hair, 140 mm, 40 mm, Wire, 450 mm
Price
2.430,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 Items
Product Details & Documents
Straight horsehair brushes with galvanized iron thread handle.
Specifikationer
  • Børstemateriale:
    Horse hair
  • Børstehoved Ø:
    40 mm
  • Handle material:
    Wire
  • Seq:
    01
  • Samlet længde:
    450 mm
  • Børstehovedets længde:
    140 mm