Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Naturbørster, 60 mm, Trae, 390 mm
Katalog # HECH91120000014
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Katalog # HECH91120000014
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå til:
Product Details & Documents
Glassware/beaker brushes are available with varied handle and bristle materials.
Specifikationer
- Børstemateriale:Naturbørster
- Børstehoved Ø:60 mm
- Handle material:Trae
- Seq:02
- Samlet længde:390 mm