Orders LinkContactUsLinkComponent
Børste, lige, Assistent®
Børste, lige, Assistent®
90 mm, 30 mm, 300 mm
Katalog # HECH91120000010
Børste, lige, Assistent®
Katalog # HECH91120000010
Børste, lige, Assistent®
Børste, lige, Assistent®
90 mm, 30 mm, 300 mm
Price
2.190,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
Specifikationer
  • Børstehoved Ø:
    30 mm
  • Seq:
    05
  • Samlet længde:
    300 mm
  • Børstehovedets længde:
    90 mm