Børste, lige, Assistent®
110 mm, 8 mm, 850 mm
Katalog # HECH91120000009
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå til:
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
HECH91120000021_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Børstehoved Ø:8 mm
- Seq:09
- Samlet længde:850 mm
- Børstehovedets længde:110 mm