Orders LinkContactUsLinkComponent
Børste, lige, Assistent®
Børste, lige, Assistent®
110 mm, 8 mm, 500 mm
Katalog # HECH91120000008
Børste, lige, Assistent®
Katalog # HECH91120000008
Børste, lige, Assistent®
Børste, lige, Assistent®
110 mm, 8 mm, 500 mm
Price
4.760,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
Specifikationer
  • Børstehoved Ø:
    8 mm
  • Seq:
    08
  • Samlet længde:
    500 mm
  • Børstehovedets længde:
    110 mm