Børste, lige, Assistent®
70 mm, 15 mm, 250 mm
Katalog # HECH91120000007
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå til:
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
HECH91120000021_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Børstehoved Ø:15 mm
- Seq:03
- Samlet længde:250 mm
- Børstehovedets længde:70 mm