Børste, lige, Assistent®
80 mm, 4 mm, 400 mm
Katalog # HECH91120000004
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Gå til:
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
HECH91120000021_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Børstehoved Ø:4 mm
- Seq:04
- Samlet længde:400 mm
- Børstehovedets længde:80 mm