Objektglas, Superfrost®, Menzel Gläser
hvid
630-3489
: Epredia
Fremstillet af ekstra klart glas. Vasket ren og poleret.
- Fås i syv standardfarver, til identifikation og farvekodning
- Mærkningsområdet er resistent overfor alle typiske opløsningsmidler
- Det ekstra tykke mærkningsområde forhindrer objektglassene i at klæbe sammen eller blive ridset
Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications.
Complies with ISO 8037/I
: ISO 8037/I.
: In cardboard boxes of 50.
- Farve:hvid
- Seq:07