Orders LinkContactUsLinkComponent
Børste, lige, Assistent®
Børste, lige, Assistent®
90 mm, 3 mm, 400 mm
Catalog # 141-0303
Børste, lige, Assistent®
Catalog # 141-0303
Børste, lige, Assistent®
Børste, lige, Assistent®
90 mm, 3 mm, 400 mm
Price
1.720,00 kr
Log in for availability
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
Specifications
  • Børstehoved Ø:
    3 mm
  • Seq:
    06
  • Samlet længde:
    400 mm
  • Børstehovedets længde:
    90 mm