Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometers
Precision thermometers
−5...+100 °C, ±0,2 %, 420 mm, Red special liquid, 6 - 7 mm
Katalog # AMARL27358-FL/DKD3
Leverandør:   Amarell
Precision thermometers
Katalog # AMARL27358-FL/DKD3
Leverandør:  Amarell
Precision thermometers
−5...+100 °C, ±0,2 %, 420 mm, Red special liquid, 6 - 7 mm
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These thermometers are suitable for government verification or calibration.
  • With ring at top
  • Durable pigment
  • Solid stem
 : Packed in a transparent square plastic case.
Specifikationer
  • Ø:
    6 - 7 mm
  • Længde:
    420 mm
  • Seq:
    12
  • Nøjagtighed:
    ±0,2 %
  • Påfyldning:
    Red special liquid
  • Område:
    −5...+100 °C