Orders LinkContactUsLinkComponent
(R)-(-)-Hydratropasyre 98%
(R)-(-)-Hydratropasyre 98%
Bottle, 25 g
Katalog # APOSOR304085-25G
Leverandør:   Apollo Scientific
(R)-(-)-Hydratropasyre 98%
Katalog # APOSOR304085-25G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  7782-26-5
(R)-(-)-Hydratropasyre 98%
Bottle, 25 g
CAS nummer:  7782-26-5
Price
1.030,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  (R)-(-)-2-Phenylpropanoic acid, (R)-(-)-2-Phenylpropionic acid, (R)-2-Phenylpropanoic acid
  • CAS nummer:7782-26-5
  • Formel:C₉H₁₀O₂
  • MDL nummer:MFCD00063140
  • Molecular Weight:150.18 g/mol
  • Smeltende Pt:29…30 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    25 g
Specifikationer