Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Thiomorpholin 98%

Thiomorpholin 98%

Bottle, 25 g
Katalog # APOSOR6523-25G
Ætsende
Leverandør:   Apollo Scientific
Thiomorpholin 98%
Katalog # APOSOR6523-25G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  123-90-0
Thiomorpholin 98%

Bottle, 25 g

CAS nummer:  123-90-0
Price
264,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:123-90-0
  • Formel:C₄H₉NS
  • MDL nummer:MFCD00005974
  • Molecular Weight:103.19 g/mol
  • Kogende Pt:169…177 °C
  • Tæthed:1,026 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:67 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:204-660-2
  • FN:3267
  • ADR:8,III
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    25 g

Specifikationer