Orders LinkContactUsLinkComponent
Kanelaldehyd 98%
Kanelaldehyd 98%
Bottle, 500 g
Katalog # APOSOR55404-500G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Kanelaldehyd 98%
Katalog # APOSOR55404-500G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  104-55-2
Kanelaldehyd 98%
Bottle, 500 g
CAS nummer:  104-55-2
Price
220,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  trans-Cinnamaldehyde, 3-Phenylacrylaldehyde
  • CAS nummer:104-55-2
  • Formel:C₉H₈O
  • MDL nummer:MFCD00007000
  • Molecular Weight:132.16 g/mol
  •  :Density: 1.112 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    500 g