Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
5-Bromisoquinolin 98%

5-Bromisoquinolin 98%

Bottle, 100 g
Katalog # APOSOR8906-100G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
5-Bromisoquinolin 98%
Katalog # APOSOR8906-100G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  34784-04-8
5-Bromisoquinolin 98%

Bottle, 100 g

CAS nummer:  34784-04-8
Price
1.660,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:34784-04-8
  • Formel:C₉H₆BrN
  • MDL nummer:MFCD01646405
  • Molecular Weight:208.06 g/mol
  • Kogende Pt:95…97 °C/0,1mmHg
  • Smeltende Pt:81…83 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    100 g

Specifikationer