Accessories for REVOLVE
Stage insert, petri dish, 100 mm
Katalog # ECHLHLDR0005
Leverandør: DISCOVER ECHO
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Stage insert, petri dish, 100 mm
- Seq:05
- Kontrastteknik:Lysfelt og fasekontrast
- Cat. No.:ECHLHLDR0005
- Output:USB
- Kamera:78 MP colour
- Elektriske specifikationer:166 - 240 VA (50/60 Hz)
- Display:12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- Sensor:CMOS