Accessories for REVOLVE
Stage insert, petri dish, 60 mm
Katalog # ECHLHLDR0004
Leverandør: DISCOVER ECHO
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Stage insert, petri dish, 60 mm
- Seq:06
- Kontrastteknik:Lysfelt og fasekontrast
- Cat. No.:ECHLHLDR0004
- Output:USB
- Kamera:77 MP colour
- Elektriske specifikationer:165 - 240 VA (50/60 Hz)
- Display:12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- Sensor:CMOS