Accessories for REVOLVE
Stage insert, universal
Katalog # ECHLHLDR0001
Leverandør: DISCOVER ECHO
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Stage insert, universal
- Seq:03
- Kontrastteknik:Lysfelt og fasekontrast
- Cat. No.:ECHLHLDR0001
- Output:USB
- Kamera:74 MP colour
- Elektriske specifikationer:162 - 240 VA (50/60 Hz)
- Display:12,9” iPad Pro® Retina® display, 2732×2048 (264 pixels/inch)
- Sensor:CMOS