Objectives for REVOLVE 3M microscope
Plan achromat fase Ph2; 0,65 NA, 40×, 0,6 mm
Katalog # ECHLJMAG0408
Leverandør: DISCOVER ECHO
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Produktlitteratur
Specifikationer
- Forstørrelse:40×
- Beskrivelse:Plan achromat fase Ph2; 0,65 NA
- Seq:19
- Arbejdsafstand:0,6 mm