Empty Columns, Stainless Steel
Analytisk, Rustfrit stål, 2,10 mm, 35 mm
Katalog # HICHEMPCOL-35AM
Leverandør: Avantor
Empty Columns, Stainless Steel
Katalog # HICHEMPCOL-35AM
Leverandør: Avantor
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kolonne form:Analytisk
- Ø indv.:2,10 mm
- Længde:35 mm
- Seq:02
- Kolonnemateriale:Rustfrit stål
- Cat. No.:HICHEMPCOL-35AM
- Miljøcertificering:ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning