Orders LinkContactUsLinkComponent
Empty Columns, Stainless Steel
Empty Columns, Stainless Steel
Analytisk, Rustfrit stål, 2,10 mm, 35 mm
Katalog # HICHEMPCOL-35AM
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Avantor
Empty Columns, Stainless Steel
Katalog # HICHEMPCOL-35AM
Leverandør:  Avantor
   Lav fremstillingspåvirkning
Empty Columns, Stainless Steel
Empty Columns, Stainless Steel
Analytisk, Rustfrit stål, 2,10 mm, 35 mm
Price
1.690,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    2,10 mm
  • Længde:
    35 mm
  • Seq:
    02
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Cat. No.:
    HICHEMPCOL-35AM
  • Miljøcertificering:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning