Orders LinkContactUsLinkComponent
Empty Columns, Stainless Steel
Empty Columns, Stainless Steel
Analytisk, Rustfrit stål, 4,60 mm, 250 mm
Katalog # HICHEMPCOL-250A
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   Avantor
Empty Columns, Stainless Steel
Katalog # HICHEMPCOL-250A
Leverandør:  Avantor
   Lav fremstillingspåvirkning
Empty Columns, Stainless Steel
Empty Columns, Stainless Steel
Analytisk, Rustfrit stål, 4,60 mm, 250 mm
Price
894,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    4,60 mm
  • Længde:
    250 mm
  • Seq:
    10
  • Kolonnemateriale:
    Rustfrit stål
  • Cat. No.:
    HICHEMPCOL-250A
  • Miljøcertificering:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning