Empty Columns, Stainless Steel
Analytisk, Rustfrit stål, 4,60 mm, 250 mm
Katalog # HICHEMPCOL-250A
Leverandør: Avantor
Empty Columns, Stainless Steel
Katalog # HICHEMPCOL-250A
Leverandør: Avantor
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Kolonne form:Analytisk
- Ø indv.:4,60 mm
- Længde:250 mm
- Seq:10
- Kolonnemateriale:Rustfrit stål
- Cat. No.:HICHEMPCOL-250A
- Miljøcertificering:ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning