Inverterede mikroskoper, AE2000
Biotech set, incl. AE2000 trinocular microscope, attachable mechanical stage with well plate holder (128×86 mm), Petri dish holder (Ø 54 mm) and slide holder (26×76 mm), Trinocular, 4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
Catalog # MOTIP2S
Supplier: MOTIC
Jump to:
Product Details & Documents
AE2000 er udviklet til rutineopgaver med levende celler.
- Automatisk slukning efter 15 m uden brug
- RoHs kompatible blyfri mål
- Robust fremstilling med lille fodaftryk
Velegnet til mikrobiologi og kliniske laboratorier, især til rutinemæssige celleinspektioner.
Bestillingsoplysninger: Specialsæt inklusive mikroskop, applikationsspecifikt tilbehør og tre objektiver (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) er også tilgængelige.
Leveringsinformation: Yderligere fasekontrastobjektiver er også tilgængelige. LED-moduler kan bestilles separat.
Documents
AE2000 CA_1207_EN
Produktlitteratur
Specifications
- Forstørrelse:4×, Ph 10×, LWD Ph 20×
- Beskrivelse:Biotech set, incl. AE2000 trinocular microscope, attachable mechanical stage with well plate holder (128×86 mm), Petri dish holder (Ø 54 mm) and slide holder (26×76 mm)
- Seq:105
- Model:Trinocular
- Cat. No.:MOTIP2S
- Revolver:4 positioner
- Kondensor:0,30 N.A.
Accessories
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 630-15030,5×C-mount camera adapter for ¹/₃ and ½" chip sensorsLog in for availability1 * 1 Items - 1.290,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice
- 630-1500Attachable stage with well plate holder, 128×86 mmLog in for availability1 * 1 Items - 5.700,00 kr
Product Information
- Catalog #BeskrivelseAvailabilityPrice