Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Aprons, PE
hvid, 800×1400 mm
  113-9094
VWR® Basic, Aprons, PE
  113-9094
VWR® Basic, Aprons, PE
VWR® Basic, Aprons, PE
hvid, 800×1400 mm
359,00 kr
1 * 500 Items
Disposable aprons made of PE film.
  • Free from natural rubber latex
  • Available in two different sizes
Thickness: 20 µm
 : 50 pieces per bag, 10 bags per case.
  • Farve:
    hvid
  • B×L:
    800×1400 mm
  • Tykkelse:
    20 µm
  • Cat. No.:
    113-9094