Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Visitor Coats, SPP
hvid, L, 104 cm
Katalog # 113-8938
Leverandør:   VWR Collection
VWR® Basic, Visitor Coats, SPP
Katalog # 113-8938
Leverandør:  VWR Collection
VWR® Basic, Visitor Coats, SPP
VWR® Basic, Visitor Coats, SPP
hvid, L, 104 cm
Price
1.290,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
These disposable visitor coats, with collar, are made from non woven, SPP fabric.
  • Press stud closure
  • Elastic wrists
  • Free from natural rubber latex
Weight: 30 g/m²
 : 1 piece per bag, 50 bags per case.
Specifikationer
  • Tøj størrelse:
    L
  • Farve:
    hvid
  • Længde:
    104 cm
  • Seq:
    04
  • Køn:
    Unisex
  • Cat. No.:
    113-8938
  • Vægt:
    30 g/m²
  • Outfit applikationer:
    General Purpose|Laboratory
  • Lukkestørrelse:
    Med trykknapper
  • Lommer:
    uden lommer