Brij® S100
25 g
Katalog # SPCMB1593-25GM
Leverandør: Spectrum Chemical
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Polyoxyethylene (100) stearyl ether
- CAS nummer:9005-00-9
- Formel:C₁₈H₃₇(OCH₂CH₂)nOH,n~100
- MDL nummer:MFCD00074177
- EINECS:500-017-8
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:25 g