Præcisionstermometre
Product Details & Documents
This extensive range of low temperature thermometers is suitable for government verification as well as government calibration (620-1713). Toluene or pentane.
- Total immersion
- Colourless capillary - except 620-1047 (blue-reflecting capillary)
- Three different fillings
Ø: 8 - 10 mm
Indtil 10.oktober 2017 er det fortsat lovligt at anvende kviksølvtermometre, som udelukkende er bestemt til udførsel af prøvninger i henhold til standarder, der kræver anvendelse af termometre indeholdende kviksølv.
Certifications: Model L33008DKD3 with DIN 12778.
Leveringsinformation: 620-1047 og 620-0180 er myndighedskontrollerede og leveres med et verifikationscertifikat.
Documents
AMARL33004-TOL_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Ø:8 - 10 mm
- Beskrivelse:Low temperature laboratory thermometer, with verification certificate
- Længde:300 mm
- Seq:06
- Påfyldning:Toluene
- Område:−50...+50 °C