Orders LinkContactUsLinkComponent
Præcisionstermometre
Præcisionstermometre
Low temperature laboratory thermometer, −38...+50 °C, 550 mm, Blue liquid, 8 - 10 mm
Katalog # AMARL33074-CB
Leverandør:   Amarell
Præcisionstermometre
Katalog # AMARL33074-CB
Leverandør:  Amarell
Præcisionstermometre
Low temperature laboratory thermometer, −38...+50 °C, 550 mm, Blue liquid, 8 - 10 mm
Price
1.980,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
This extensive range of low temperature thermometers is suitable for government verification as well as government calibration (620-1713). Toluene or pentane.
  • Total immersion
  • Colourless capillary - except 620-1047 (blue-reflecting capillary)
  • Three different fillings
Ø: 8 - 10 mm
Indtil 10.oktober 2017 er det fortsat lovligt at anvende kviksølvtermometre, som udelukkende er bestemt til udførsel af prøvninger i henhold til standarder, der kræver anvendelse af termometre indeholdende kviksølv.
Certifications: Model L33008DKD3 with DIN 12778.
Leveringsinformation: 620-1047 og 620-0180 er myndighedskontrollerede og leveres med et verifikationscertifikat.
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    8 - 10 mm
  • Beskrivelse:
    Low temperature laboratory thermometer
  • Længde:
    550 mm
  • Seq:
    25
  • Påfyldning:
    Blue liquid
  • Område:
    −38...+50 °C