Orders LinkContactUsLinkComponent
Præcisionstermometre
Præcisionstermometre
Low temperature laboratory thermometer, with verification certificate, −100...+30 °C, 300 mm, Toluene, 8 - 10 mm
Katalog # AMARL33008-TOL/VC
Leverandør:   Amarell
Præcisionstermometre
Katalog # AMARL33008-TOL/VC
Leverandør:  Amarell
Præcisionstermometre
Low temperature laboratory thermometer, with verification certificate, −100...+30 °C, 300 mm, Toluene, 8 - 10 mm
Price
3.720,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
This extensive range of low temperature thermometers is suitable for government verification as well as government calibration (620-1713). Toluene or pentane.
  • Total immersion
  • Colourless capillary - except 620-1047 (blue-reflecting capillary)
  • Three different fillings
Ø: 8 - 10 mm
Indtil 10.oktober 2017 er det fortsat lovligt at anvende kviksølvtermometre, som udelukkende er bestemt til udførsel af prøvninger i henhold til standarder, der kræver anvendelse af termometre indeholdende kviksølv.
Certifications: Model L33008DKD3 with DIN 12778.
Delivery information: 620-1047 og 620-0180 er myndighedskontrollerede og leveres med et verifikationscertifikat.
Documents
Specifikationer
  • Ø:
    8 - 10 mm
  • Beskrivelse:
    Low temperature laboratory thermometer, with verification certificate
  • Længde:
    300 mm
  • Seq:
    09
  • Påfyldning:
    Toluene
  • Område:
    −100...+30 °C