Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision thermometers
Precision thermometers
0...+360 °C, ±1,0 %, 380 mm, Gallium, 6 - 7 mm
Katalog # AMARL27308-GA/VC
Leverandør:   Amarell
Precision thermometers
Katalog # AMARL27308-GA/VC
Leverandør:  Amarell
Precision thermometers
0...+360 °C, ±1,0 %, 380 mm, Gallium, 6 - 7 mm
Price
4.840,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These thermometers are suitable for government verification or calibration.
  • With ring at top
  • Durable pigment
  • Solid stem
 : Packed in a transparent square plastic case.
Specifikationer
  • Ø:
    6 - 7 mm
  • Længde:
    380 mm
  • Seq:
    16
  • Nøjagtighed:
    ±1,0 %
  • Påfyldning:
    Gallium
  • Område:
    0...+360 °C