Orders LinkContactUsLinkComponent
Vydac C8, HPLC columns
Analytisk, C8, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
Catalog # VYD-5C8-250D
Supplier:   Avantor
Vydac C8, HPLC columns
Catalog # VYD-5C8-250D
Supplier:  Avantor
Vydac C8, HPLC columns
Vydac C8, HPLC columns
Analytisk, C8, 5 µm, 4,60 mm, 250 mm
Price
7.660,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Vydac is a registered trademark of W.R.Grace and Co.
Specifications
  • Kolonne form:
    Analytisk
  • Ø indv.:
    4,60 mm
  • Partikelstørrelse:
    5 µm
  • Længde:
    250 mm
  • Seq:
    03
  • Fase:
    C8