Sample containers, with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, rød, Sterile, Individually wrapped
Leverandør: DELTALAB
Gå til:
Product Details & Documents
Ultra clear PP containers with PE leak proof screw cap and PS spoon.
- Graduated in 100 ml increments
- Frosted panel on side for easy writing
- Good chemical and temperature resistance
Caution: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Udv.Ø:57 mm
- Pakket:Individually wrapped
- Version:Sterile
- Kapacitet:150 ml
- Højde:73 mm
- Seq:03
- Lågfarve:rød