Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Human recombinant CD72

Human recombinant CD72

2 µG
Katalog # APOSBITP1508-2UG
Leverandør:   Apollo Scientific
Human recombinant CD72
Katalog # APOSBITP1508-2UG
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  
Human recombinant CD72

2 µG

CAS nummer:  
Price
2.090,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakn:
    2 µG
  • Cat. No.:
    APOSBITP1508-2UG
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Protein/peptide name:
    CD72
  • Species:
    Human

Specifikationer