6-Bromisoquinolin
Bottle, 5 g
Katalog # APOSOR14998-5G
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:34784-05-9
- Formel:C₉H₆BrN
- MDL nummer:MFCD04973299
- Molecular Weight:208.06 g/mol
- Smeltende Pt:42…44 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:5 g