Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
6-Bromisoquinolin

6-Bromisoquinolin

Bottle, 1 g
Katalog # APOSOR14998-1G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
6-Bromisoquinolin
Katalog # APOSOR14998-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  34784-05-9
6-Bromisoquinolin

Bottle, 1 g

CAS nummer:  34784-05-9
Price
165,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:34784-05-9
  • Formel:C₉H₆BrN
  • MDL nummer:MFCD04973299
  • Molecular Weight:208.06 g/mol
  • Smeltende Pt:42…44 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    1 g

Specifikationer