7-Nitroindazol 97%
Bottle, 25 g
Katalog # APOSOR13550-25G
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 7-Nitroindazole, 7-NINA, 7-Nitro-1H-indazole
- CAS nummer:2942-42-9
- Formel:C₇H₅N₃O₂
- MDL nummer:MFCD00022789
- Molecular Weight:163.14 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Fryser
- FN:2811
- ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:25 g