ω-Brom-4-hydroxyacetophenon 97%
Bottle, 25 g
Katalog # APOSOR11266-25G
Leverandør: Apollo Scientific
ω-Brom-4-hydroxyacetophenon 97%
Katalog # APOSOR11266-25G
Leverandør: Apollo Scientific
CAS nummer: 2491-38-5
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-hydroxyacetophenone, 2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, α-Bromo-4-hydroxyacetophenone, 4-Hydroxyphenacyl bromide
- CAS nummer:2491-38-5
- Formel:C₈H₇BrO₂
- MDL nummer:MFCD00072424
- Molecular Weight:215.05
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- FN:1759
- ADR:8,III
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:25 g